Kluczowe dokumenty
749427
Lithium carbonate-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
Li213CO3
Masa cząsteczkowa:
74.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
crystals
mp
618 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
Klucz InChI
XGZVUEUWXADBQD-GOCMCNPZSA-L
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)