NIST3133
Mercury (Hg) standard solution
NIST® SRM® 3133
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
format
single component solution
Opis ogólny
SRM 3133_cert
SRM 3133_SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- The certified value of the SRM was determined by calculating the mass fraction values of mercury, which is obtained through two methods:
- Gravimetric preparation
- Isotope-dilution cold-vapor inductively coupled plasma – mass spectrometry (ID-ICP-MS).
- The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as micrograms per gram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Inne uwagi
Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)