NIST3101A
Aluminum (Al) standard solution
NIST® SRM® 3101a
Synonim(y):
Roztwór do kalibracji aluminium
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
single component solution
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SRM 3101A_cert
SRM 3101A_SDS
Inne uwagi
Aluminium (Al)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NIST3101A | 4061834179542 |