1.70371
Aluminiowy standard ICP
traceable to SRM from NIST Al(NO₃)₃ in HNO₃ 2-3% 10000 mg/l Al Certipur®
Synonim(y):
Aluminiowy wzorzec kalibracji dla ICP
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
linia produktu
Certipur®
stężenie
10000 mg/L Al in 2-3% HNO3
metody
ICP: suitable
gęstość
1.072 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1