Kluczowe dokumenty
1.09967
Supelco
Standard aluminium
1000 mg Al, (AlCl₃ in H₂O) Titrisol®
Synonim(y):
Aluminiowy wzorzec odniesienia dla ICP/AAS
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
Titrisol®
Formularz
concentrate
stężenie
1000 mg Al in water
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
2.5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.08 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
Wzorzec glinu może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania zawartości glinu w próbkach wody i napojów za pomocą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z piecem grafitowym (GF-AAS).
Cechy i korzyści
  • Titrisol11148 oferuje szeroką gamę stężonych wzorców pojedynczych pierwiastków.
  • Rozcieńczyć stężony roztwór, aby uzyskać pożądane stężenie wzorca.
  • Bezpośrednio identyfikowalne ze standardowymi materiałami odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Dostarczane w łatwych w obsłudze plastikowych ampułkach.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) zawierającym informacje o partii NIST i minimalnym okresie trwałości.
  • Zapewnia wiarygodne i powtarzalne wyniki.
  • Komentarz do analizy
    zawartość (Al): 1000 mg / ampułkę
    Metoda oznaczania: ICP - OES
    (identyfikowalna z NIST - SRM 3101a)
    Dokładność metody: +/- 2 mg
    Informacje prawne
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Piktogramy
    Corrosion
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Klasyfikacja zagrożeń
    Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
    Kod klasy składowania
    8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 1
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Klienci oglądali również te produkty
    Slide 1 of 1