NIST3108
Cadmium (Cd) standard solution
NIST® SRM® 3108
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 10 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
format
single component solution
Opis ogólny
SRM 3108_cert
SRM 3108_SDS
Inne uwagi
Cadmium (Cd)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney,Bone
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)