Kluczowe dokumenty
NIST3114
Copper (Cu) standard solution
NIST® SRM® 3114
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
single component solution
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania jako podstawowy wzorzec kalibracyjny do ilościowego oznaczania miedzi. Jednostka SRM 3114 składa się z 50 ml roztworu wodnego w butelce z polietylenu o wysokiej gęstości zamkniętej w aluminiowanej torbie. Roztwór został przygotowany grawimetrycznie, aby zawierał znaną frakcję masową miedzi. Roztwór zawiera kwas azotowy w ułamku objętościowym około 10%, co odpowiada stężeniu substancji (molarności) około 1,6 mol/l. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 3114_cert
SRM 3114_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Miedź (Cu)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)