Y0002003
Mercury solution
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, 1.05 mg/mL (dissolved in aqueous nitric acid)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
mercury
producent / nazwa handlowa
EDQM
stężenie
1.05 mg/mL (dissolved in aqueous nitric acid)
Format
neat
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)