Key Documents
QC1132
Supelco
Trace Metals 1-WP
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 20 mL
producent / nazwa handlowa
RTC QCI-034-1
stężenie
in 5% HNO3
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
Zastosowanie
environmental
format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Inne uwagi
Intended as a Quality Control Check sample for, but not limited to validating calibration curves, method validation, analyst training, and matrix spikes.
This sample is not intended for calibration purposes.
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analit
Opis
    Arsenic
    Beryllium
    Cadmium
    Chromium
    Cobalt
    Copper
    Iron
    Lead
    Lithium
    Manganese
    Mercury
    Nickel
    Selenium
    Vanadium
    Zinc
    Aluminum
    Zobacz wszystko (16)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)