QC1488
Trace Metals 1 - WS
certified reference material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 20 mL
stężenie
in 5% HNO3
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Opakowanie
Product is packaged as a 20 mL concentrate and contains the following analytes:
- Arsenic
- Beryllium
- Cadmium
- Chromium
- Copper
- Iron
- Lead
- Lithium
- Manganese
- Mercury
- Nickel
- Selenium
- Zinc
- Aluminum
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)