Kluczowe dokumenty
QC3163
Supelco
Trace Metals 1 in Seawater - Whole Volume
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
producent / nazwa handlowa
RTC QCI-3034-1
stężenie
in H2O
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)