Kluczowe dokumenty
SSWS500
Synthetic Sea Water
ASTM D 665 / IP 135, 1 x 500mL
Synonim(y):
Sztuczna woda morska
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Syntetyczna woda morska została wykorzystana jako odczynnik do oznaczania żelaza w próbkach wody morskiej metodą adsorpcyjnej woltamperometrii strippingowej z elektrodą z bizmutu w obecności 1-(2-pirydylazo)-2-naftolu.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of iron in water samples by adsorptive stripping voltammetry with a bismuth film electrode in the presence of 1-(2-piridylazo)-2-naphthol.
Segura R, et al.
Talanta, 75(4), 973-977 (2008)