Kluczowe dokumenty
76448
Marine Broth 2216
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus, cultivating heterotrophic marine bacteria.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
ammonium nitrate, 1.6 mg/L
boric acid, 22.0 mg/L
calcium chloride, 1.8 g/L
disodium phosphate, 8.0 mg/L
ferric citrate, 0.1 g/L
magnesium chloride, 5.9 g/L
magnesium sulfate, 3.24 g/L
peptone, 5.0 g/L
potassium bromide, 0.08 g/L
potassium chloride, 0.55 g/L
sodium bicarbonate, 0.16 g/L
sodium chloride, 19.45 g/L
sodium fluoride, 2.4 mg/L
sodium silicate, 4.0 mg/L
strontium chloride, 34.0 mg/L
yeast extract, 1.0 g/L
opakowanie
pkg of 500 g
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
7.6±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
przydatność
Trichophyton spp.
marine bacteria
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?