Key Documents
NIST2778
Mercury in Crude Oil
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Postać
oil
opakowanie
pkg of 50 g (5 x 10 mL)
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
petroleum
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
One unit of SRM 2778 contains five amber glass ampoules, with each ampoule containing about 10 mL of crude oil.
SRM 2778_cert
SRM 2778_SDS
Zastosowanie
The SRM is intended to evaluate the method used in chemical analysis of mercury in crude oil to support with environmental and safety compliance assessments related to oil refining.
Cechy i korzyści
  • Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of mercury in the oil matrix in SRM 2778.
  • The certified value is metrologically traceable to the SI unit of mass fraction, expressed as micrograms per kilogram.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use,and maintenance instructions.
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)