About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 20 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Format
matrix material
temp. przechowywania
10-30°C
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny wątroby bydlęcej (SRM) składa się z tkanek wątroby pochodzących od zdrowych wołów. Tkanka jest zbierana i przygotowywana zgodnie ze ścisłymi protokołami mającymi na celu zachowanie oryginalnego składu i zminimalizowanie zanieczyszczenia. Jednostka NIST1577C składa się z jednej butelki zawierającej 20 g liofilizowanego proszku wątroby.
NIST1577C_Cert
NIST1577C_SDS
NIST1577C_Cert
NIST1577C_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał referencyjny wątroby bydlęcej (SRM) jest przeznaczony do stosowania w ocenie dokładności metod analitycznych dla 25-hydroksywitaminy D3 w tkankach zwierzęcych i innych materiałach biologicznych.
Inne uwagi
- Szczegóły dotyczące terminu ważności, przechowywania, użytkowania oraz przygotowania i analizy próbek są dostępne w certyfikacie NIST.
- Informacje dotyczące utylizacji i transportu są udokumentowane w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Azot, fosfor
Pierwiastki śladowe: Antymon (SB), Arsen (As), Kadm (Cd), Wapń (Ca), Cez (Cs), Chlor (Cl2), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Złoto (Au), Wodór (H), Żelazo (Fe), Ołów (Pb), Lit (Li), Magnez (Mg), mangan (Mn), rtęć (Hg), molibden (Mo), nikiel (Ni), potas (K), rubid (Rb), selen (Se), krzem (Si), sód (Na), stront (Sr), siarka (S), wanad (V), cynk (Zn)
Grupa matryc: Mięso
Azot, fosfor
Pierwiastki śladowe: Antymon (SB), Arsen (As), Kadm (Cd), Wapń (Ca), Cez (Cs), Chlor (Cl2), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Miedź (Cu), Złoto (Au), Wodór (H), Żelazo (Fe), Ołów (Pb), Lit (Li), Magnez (Mg), mangan (Mn), rtęć (Hg), molibden (Mo), nikiel (Ni), potas (K), rubid (Rb), selen (Se), krzem (Si), sód (Na), stront (Sr), siarka (S), wanad (V), cynk (Zn)
Grupa matryc: Mięso
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Michał Majewski et al.
Pharmacological reports : PR, 71(5), 862-869 (2019-08-14)
Experimental studies have emphasized that cardiovascular alterations can be improved by the long-term use of resveratrol (trans-3,5,4'-trihydroxystilbene; RSV) as well as dietary copper (Cu) intake. Male Wistar rats were supplemented for 8 weeks with Cu (6.5 mg/kg diet) as either nanoparticles