Kluczowe dokumenty
NIST955D
Toksyczne metale i metabolity w zamrożonej ludzkiej krwi
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
opakowanie
vial of 6 × 1.6 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
clinical
temp. przechowywania
−70°C
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Ołów (Pb), Arsen (As), Kadm (Cd), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Mangan (Mn), Rtęć (Hg), Selen (Se), Uran (U), Etylortęć (C2H5Hg+), Rtęć nieorganiczna (CH3Hg)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Thyroglobulin
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)