Key Documents
D11582
1,2-Diaminoanthraquinone
Synonim(y):
1,2-Diamino-9,10-anthraquinone
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
mp
289-291 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1N
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-10-6-5-9-11(12(10)16)14(18)8-4-2-1-3-7(8)13(9)17/h1-6H,15-16H2
Klucz InChI
LRMDXTVKVHKWEK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Imidazoanthraquinone derivatives via palladium-catalyzed Suzuki–Miyaura and Sonogashira coupling reactions.
- Anthra[1,2-d]imidazole-6,11-diones by reacting with various aldehydes in the presence of phosphotungstic acid/PEG-400 catalyst.
- DAQ-containing polymer materials are applicable as solid-state colorimetric sensors for nitrite anion and nitric oxide.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)