367842
1,5-Diaminoanthraquinone
technical grade, 85%
About This Item
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
Postać
powder
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cccc2C(=O)c3c(N)cccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H,15-16H2
Klucz InChI
VWBVCOPVKXNMMZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3