Kluczowe dokumenty
BCR668
Mussel tissue (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Matryca
mussel
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
Opis ogólny
Materiał tkanki omułka (pierwiastki śladowe) składa się z tkanki omułka w szklanej butelce zawierającej około 10 g suchego proszku. Informacje na temat przygotowania i certyfikacji pierwiastków ziem rzadkich Ce, Dy, Er, Eu, Gd, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm i Y oraz pierwiastków Th i U podano w raporcie certyfikacyjnym.
Zastosowanie
Tkanka małży (pierwiastki śladowe) została wykorzystana jako certyfikowany wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania metali śladowych w próbkach ryb, produktach z owoców morza i namorzynach przy użyciu technik analitycznych.
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR668.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Pierwiastki śladowe: Arsen (As), Kadm (Cd), Cer (Ce), Cez (Cs), Chrom (Cr), Kobalt (Co), Dysproz (Dy), Erb (Er), Europ (Eu), Gadolin (Gd), Holm (Ho), Żelazo (Fe), Lantan (La), Lutet (Lu), molibden (Mo), neodym (Nd), prazeodym (Pr), samar (Sm), skand (Sc), terb (Tb), tor (Th), tul, uran (U), iterb (Yb), itr (Y), cynk (Zn)
Grupa matryc: Ryby i owoce morza
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human exposure in Italy to lead, cadmium and mercury through fish and seafood product consumption from Eastern Central Atlantic Fishing Area
Zaza S, et al.
J. Food Compos. Anal., 40, 148-153 (2015)
Ioanna Kalantzi et al.
Journal of environmental sciences (China), 56, 300-312 (2017-06-03)
Arsenic speciation analysis was conducted on fish samples (sardine and anchovy) collected from six areas along the Greek coastline, i.e. Artemisium Straits, Thermaikos Gulf, Amvrakikos Gulf, Strymonian Gulf, Thracian Sea, and Elefsina Gulf. Total arsenic levels ranging from 11.8 to