NIST1974C
Organics in mussel tissue (Mytilus edulis)
NIST® SRM® 1974c
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 jars x 10 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)