NISTRM8704
Buffalo river sediment
NIST® RM 8704
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Opis ogólny
Jedna jednostka RM 8704 zawiera 50 gramów sterylizowanego promieniowaniem, liofilizowanego, homogenizowanego osadu rzecznego.
Zastosowanie
Materiał referencyjny osadu rzecznego Buffalo (RM) jest przeznaczony do analizy gleb, osadów lub materiałów o podobnej matrycy.
Cechy i korzyści
- Certyfikat NIST jest dostarczany zarówno z wartościami referencyjnymi, jak i informacyjnymi ułamka masowego pierwiastków.
- Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania, suszenia i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dla poniższych analitów.
Aluminium (Al), magnez (Mg), wapń (Ca), potas (K), węgiel (C), sód (Na), żelazo (Fe), tytan (Ti), antymon (Sb), ołów (Pb), bar (Ba), mangan (Mn), kadm (Cd), nikiel (Ni), cer (Ce), Skand (Sc), Cez (Cs), Tor (Th), Chrom (Cr), Uran (U), Kobalt (Co), Wanad (V), Europ (Eu), Cynk (Zn), Hafn (Hf)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Arsen (As)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Aluminium (Al), magnez (Mg), wapń (Ca), potas (K), węgiel (C), sód (Na), żelazo (Fe), tytan (Ti), antymon (Sb), ołów (Pb), bar (Ba), mangan (Mn), kadm (Cd), nikiel (Ni), cer (Ce), Skand (Sc), Cez (Cs), Tor (Th), Chrom (Cr), Uran (U), Kobalt (Co), Wanad (V), Europ (Eu), Cynk (Zn), Hafn (Hf)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Arsen (As)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)