NIST2583
Trace elements in indoor dust
NIST® SRM® 2583
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 8 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Opis ogólny
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), ołów (Pb), rtęć (Hg)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Arsen (As), kadm (Cd), chrom (Cr), ołów (Pb), rtęć (Hg)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)