NISTRM8785
Air particulate matter on filter media
NIST® RM 8785
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
industrial hygiene
Format
matrix material
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Węgiel całkowity (C), węgiel elementarny, węgiel organiczny
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Węgiel całkowity (C), węgiel elementarny, węgiel organiczny
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8785 | 4061834197072 |