Kluczowe dokumenty
NIST2585
Organic contaminants in house dust
NIST® SRM® 2585
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 10 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
industrial hygiene
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony do stosowania w ocenie metod analitycznych oznaczania wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCB), chlorowanych pestycydów i kongenerów polibromowanego eteru difenylowego (PBDE) w kurzu domowym i podobnych matrycach. Wszystkie składniki, dla których certyfikowane, referencyjne i informacyjne wartości są podane w SRM 2585, były naturalnie obecne w materiale pyłu przed przetworzeniem. Jednostka SRM 2585 składa się z jednej butelki zawierającej około 10 g kurzu domowego. Więcej informacji można znaleźć w COA i SDS.
SRM 2585_cert
SRM 2585_SDS
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)