Kluczowe dokumenty
NIST695
Trace elements in multi-nutrient fertilizer
NIST® SRM® 695
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 70 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
agriculture
Format
matrix material
Opis ogólny
A unit of SRM 695 consists of approximately 70 g of jet-milled fertilizer.
SRM 695_cert
SRM 695_SDS
Zastosowanie
NIST695 Trace elements in multi-nutrient fertilizer standard reference material (SRM) is intended primarily for use in the evaluation of techniques employed in the analysis of multi-nutrient fertilizer materials and materials of a similar matrix.
Cechy i korzyści
  • SRM 695 is available with certified mass fraction values of major, minor, and trace elements.  
  • The NIST certificate is provided with source, preparation, analysis details and use instructions.
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Calcium (Ca), Manganese (Mn), Iron (Fe), Sodium (Na), Magnesium (Mg), Potassium (K), Zinc (Zn), Arsenic (As), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Molybdenum (Mo), Chromium (Cr), Nickel (Ni), Cobalt (Co), Lead (Pb), Copper (Cu), Vanadium (V)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminum (Al), Boron (B), Nitrogen (N), Phosphorous (P), Selenium (Se), Chlorine (Cl), Titanium (Ti)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame over circleHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Ox. Sol. 3 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simultaneous determination of macronutrients, micronutrients and trace elements in mineral fertilizers by inductively coupled plasma optical emission spectrometry.
Souza O D S, et al.
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 96, 1-7 (2014)