NIST694
Phosphate rock
NIST® SRM® 694, Western
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 90 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
format
matrix material
Opis ogólny
SRM 694_cert
SRM 694_SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Aluminium oxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Cadmium oxide (CdO), Flurine (F), Iron oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), ,Magnesium oxide (MgO), Manganese oxide (MnO), Sodium oxide (Na2O), Phosphorus pentoxide (P2O5), Silicon dioxide (SiO2), Uranium (U), Vanadium pentoxide (V2O5)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Chromiun oxide (Cr2O3), Titanium dioxide (TiO2), Zinc oxide (ZnO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)