Kluczowe dokumenty
NIST697
Bauxite
NIST® SRM® 697, Dominican
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 60 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
diffraction/scattering: suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) ma postać drobnego proszku (nominalna wielkość cząstek < 0,08 mm) i jest przeznaczony do oceny chemicznych i instrumentalnych metod analizy. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 697_cert
SRM 697_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Dwutlenek glinu (Al2O3), tlenek żelaza(III) (Fe2O3), dwutlenek krzemu (Si02), dwutlenek tytanu (TiO2), dwutlenek cyrkonu (ZrO2), pięciotlenek fosforu (P2O5), tlenek wanadu(V) (V2O5), tlenek chromu(III) (Cr2O3), Tlenek wapnia (CaO), Tlenek magnezu (MgO), Tlenek manganu (MnO), Tlenek cynku (ZnO), Tlenek potasu (K2O), Trójtlenek siarki (SO3)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Tlenek baru (Ba0), Tlenek sodu (Na20), Cer (Ce), Kobalt (Co), Hofn (Hf), Skand (Sc)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)