Merck
HPA015257
Sigma-Aldrich
Anti-RIPK1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cell death protein RIP, Anti-Receptor-interacting protein, Anti-Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, Anti-Serine/threonine-protein kinase RIP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KEYSNENAVVKRMQSLQLDCVAVPSSRSNSATEQPGSLHSSQGLGMGPVEESWFAPSLEHPQEENEPSLQSKLQDEANYHLYGSRMDRQTKQQPRQNVAYNREEERRRRVSHDPFAQQRPYENFQNTEGKGTAYSSAASHGNAV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RIPK1(8737)
Opis ogólny
Gen RIPK1 jest zlokalizowany w pozycji 6p25.2 na ludzkim chromosomie.
RIPK1 (receptor -interacting serine-threonine kinase 1) jest białkiem regulującym nekroptozę. Jest to kinaza serynowo-treoninowa zawierająca domenę śmierci. Zawiera domenę kinazy w swojej N-końcowej części, homotypowy motyw interakcji RIP, a jego C-końcowa część zawiera domenę śmierci.
Immunogen
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-RIPK1 produkowane u królików zostało użyte w immunoblottingu i immunohistochemii.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
RIPK1 (receptor -interacting serine-threonine kinase 1) działa jako cząsteczka sygnałowa w nekroptozie indukowanej czynnikiem martwicy nowotworów α (TNFα). Nekrostatyny oddziałują z tym białkiem, hamując nekroptozę. Indukowany przez TNFα, tworzy składnik kompleksu pro-przeżycia I, który obejmuje również TRADD (białko DD związane z TNFR1), TRAF2 (czynnik 2 związany z receptorem TNF), cIAP1 (komórkowy inhibitor białka apoptozy-1) i cIAP2. Ulega nadekspresji w ludzkim czerniaku i działa jako onkogen. Ta regulacja w górę jest osiągana dzięki NF-κB i TNFα i powoduje wzrost i proliferację guza. Jest również regulowany w górę w raku pęcherzyka żółciowego, a jego tłumienie powoduje zmniejszenie wzrostu i proliferacji guza. Jest również regulowany w górę w glejakach i jest to związane ze złośliwością, a także złym rokowaniem u pacjentów z glejakiem. W pierwotnym i przerzutowym kostniakomięsaku, środek przeciwnowotworowy shikonin jest zdolny do indukowania śmierci komórek poprzez aktywację RIPK1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73493
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tian Xie et al.
Structure (London, England : 1993), 21(3), 493-499 (2013-03-12)
Necroptosis is a cellular mechanism that mediates necrotic cell death. The receptor-interacting serine/threonine protein kinase 1 (RIP1) is an essential upstream signaling molecule in tumor-necrosis-factor-α-induced necroptosis. Necrostatins, a series of small-molecule inhibitors, suppress necroptosis by specifically inhibiting RIP1 kinase activity.
Burkhard Hirsch et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 93(6), 677-689 (2013-04-03)
CD30, a member of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) superfamily, is consistently expressed by tumor cells of anaplastic large-cell lymphoma (ALCL). CD30 stimulation induces massive caspase-dependent cell death of ALCL cells in case of canonical NFκB inhibition or proteasome
Yongrui Du et al.
Scientific reports, 8(1), 6166-6166 (2018-04-20)
Acetylcholine (ACh) in the ovary and its actions were linked to survival of human granulosa cells in vitro and improved fertility of rats in vivo. These effects were observed upon experimental blockage of the ACh-degrading enzyme (ACH esterase; ACHE), by
Single-nucleotide polymorphism rs17548629 in RIPK1 gene may be associated with lung cancer in a young and middle-aged Han Chinese population
Yang S, et al.
Cancer Cell International, 20, 1-11 (2020)
S M Fayaz et al.
Journal of computer-aided molecular design, 28(7), 779-794 (2014-07-02)
Programmed cell death has been a fascinating area of research since it throws new challenges and questions in spite of the tremendous ongoing research in this field. Recently, necroptosis, a programmed form of necrotic cell death, has been implicated in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA015257-100UL4061837137181
HPA015257-25UL4061842804627