Kluczowe dokumenty
Z803227
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL
Synonim(y):
Makro kuwety absorpcyjne
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® quartz
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma (100-QS)
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
objętość komory
700 μL
długość ścieżki
2 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
Kuwety absorpcyjne 1369, standardowe kuwety, Macro ze szklanymi pokrywkami (zakres spektralny 200-2500 nm, długość ścieżki 2 mm, objętość komory 700 μL) są dostępne w wysokiej jakości materiale kwarcowym Suprasil. Najwyższy poziom czułości pomiaru można osiągnąć poprzez odpowiedni dobór komory do konkretnego zastosowania, tak aby wykazywała wysoką transmisję w interesującym zakresie spektralnym. Maksymalna transmisja 80-90% wykazywana przez pustą celę kwarcową Suprasil jest spowodowana utratą odbicia na czterech granicach szkło/powietrze. Po wypełnieniu zwykłymi rozpuszczalnikami komórka będzie wykazywać znacznie wyższą maksymalną transmisję.
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)