Kluczowe dokumenty
Z805114
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® 300 quartz
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 100-QX
Parametry
200-3500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
objętość komory
700 μL
długość ścieżki
2 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
ze szklaną pokrywą
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)