Key Documents
Z626902
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Quartz Glass, spectral range 260-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiały
Herasil quartz
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 6030-UV
Parametry
260-2,500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
3,500 μL
długość ścieżki
10 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
without lid
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH