Key Documents
Z600172
Hellma® fluorescence cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® quartz
opis
4 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 101-QS
Hellma
Parametry
200-2,500 nm spectral range
metody
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
3,500 μL
długość ścieżki
10x10 mm
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
with PTFE lid
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.