Wstecz
Hellma
®
fluorescence cuvettes, standard cells, Macro
Products
Kategoria produktu
cuvettes (4)
Producent
Średnica (mm)
Wysokość (mm)
Objętość (µL)
Metoda wykrywania
Metoda
Filtruj produkty
Showing 1-4 of 4
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z600172
Hellma
®
fluorescence cuvettes, standard cells, Macro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z600717
Hellma
®
fluorescence cuvettes, standard cells, Macro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z803073
Hellma
®
fluorescence cuvettes, standard cells, Macro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z803197
Hellma
®
fluorescence cuvettes, standard cells, Macro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL