Key Documents
Z802549
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 100 μL
Synonim(y):
Ultra Micro Fluorescence Cuvettes
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® quartz
opis
3 windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 105.250-QS
Hellma
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
wys. centrum pomiarowego
15 mm
objętość komory
100 μL
długość ścieżki
10x2 mm
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
with PE stopper, aperture 5mm × 2mm rectangular
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)