Kluczowe dokumenty
Z802336
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, Suprasil® quartz, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
PE stopper
Suprasil® quartz
opis
3 windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 105.251-QS
Hellma
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
wys. centrum pomiarowego
15 mm
objętość komory
45 μL
długość ścieżki
3x3 mm
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
with PE stopper, aperture 5mm × 3mm rectangular
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biqin Dong et al.
Optics express, 25(7), 7929-7944 (2017-04-07)
We report detailed characterizations of stochastic fluorescence switching of unmodified nucleic acids under visible light illumination. Although the fluorescent emission from nucleic acids under the visible light illumination has long been overlooked due to their apparent low absorption cross section