Kluczowe dokumenty
Z800201
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1.5x1.5 mm, chamber volume 12 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® quartz
opis
3 windows
3 windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 105.252-QS
Hellma
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
42.5 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
wys. centrum pomiarowego
8.5 mm
objętość komory
12 μL
długość ścieżki
1.5x1.5 mm
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
z korkiem PE
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)