Z600393
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 50 μL
Synonim(y):
Standardowe kuwety absorpcyjne Ultra Micro
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Suprasil® quartz
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 105.202-QS
Parametry
200-2,500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
wys. centrum pomiarowego
15 mm , aperture
objętość komory
50 μL
długość ścieżki
10 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
Opakowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)