Kluczowe dokumenty
Z805130
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 500 μL
Synonim(y):
Mikrofluorescencyjne ogniwa Hellma
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
NB.44
Materiały
Suprasil® quartz
producent / nazwa handlowa
Hellma 108.002F-QS
Hellma
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
500 μL
długość ścieżki
10x2 mm
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
z pokrywką lub korkiem z PTFE
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)