Kluczowe dokumenty
Z600253
Hellma® fluorescence cuvettes, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1,400 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiały
Suprasil® quartz
opis
with 4 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 104F-QS
Parametry
200-2,500 nm spectral range
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
1,400 μL
długość ścieżki
10x4 mm
Opis ogólny
with PTFE lid
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)