Z800961
Hellma® fluorescence cuvettes, sealable cells
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x4 nm, chamber volume 1400 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
Suprasil® quartz
opis
4 windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 117.104F-QS
Hellma
Parametry
200-2500 nm spectral range
metody
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
1400 μL
długość ścieżki
10x4 nm
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
makro, pół-mikro, do zastosowań beztlenowych
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)