Z805106
Hellma® replacement silicone rubber seals (septum)
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Hellma (11.650)
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
Opis ogólny
Opakowanie 10 sztuk, do modeli ogniw: 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F, 117.200; 117.200F, 117.204, 117.204F
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)