Z764949
CryoFile® XL freezer box, for batching and storing cryogenic vials or ampules
pink
Synonim(y):
pojemniki do przechowywania, pojemniki do zamrażania, pudełka do przechowywania
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cardboard (Water repellent)
Właściwości
Holds 81 x 3-5 mL tubes
opakowanie
pkg of 15 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W651602-XL
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × wys.
130 mm × 130 mm × 97 mm
kolor
pink
Opis ogólny
Pudełko wytrzymuje temperatury kriogeniczne do 196°C.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)