Kluczowe dokumenty
HS120033
50-Well microtube storage box, for 1.5-2.0 mL tubes
assorted colors, Blue, Green, Purple, Yellow, Orange, polypropylene
Synonim(y):
Przechowywanie mikroprobówek, pudełko na fiolki
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.12
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 50 x 1.5-2.0 mL tubes
opakowanie
pkg of 5
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120033
rozmiar
142x92x56 mm
kolor
assorted colors, Blue, Green, Purple, Yellow, Orange
Opis ogólny
Idealny do przechowywania próbek lub analiz przypadków.
  • Wykonane z polipropylenu
  • Doskonały do przechowywania mniejszych mikroprobówek 1,5/2,0 ml lub fiolek kriogenicznych
  • Łatwo otwierana pokrywa na zawiasach z zatrzaskiem
  • Probówki: 1,5/2,0 ml
  • Studzienki: 50
  • Średnica studzienki: 12,3 mm
  • Wymiary: 5,6 x 3,6 x 2,2 cala (14,2 x 9,2 x 5,6 cm)
  • Opakowanie: 5/szt.
  • Autoklawowalne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)