Z756784
Cryo-Safe™ vial storage box
pack of 4 ea, Holds 81 x 2 mL vials
Synonim(y):
pojemnik na fiolki, pojemnik z rurką, schowek
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polycarbonate
Właściwości
Holds 81 x 2 mL vials
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18849-0001
metody
cryopreservation: suitable
rozmiar
133x133x51 mm
Opis ogólny
- Wybierz pudełko do przechowywania fiolek kriogenicznych o pojemności 1,2, 2,0 lub 5,0 ml.
- Przezroczyste pokrywki są oznaczone kluczem do wyrównania i zawierają siatkę numeracyjną do identyfikacji próbki
- Wymiary: 13,3 x 13,3 x 9,5 cm (5¼ x 5¼ x 3¾")
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)