BAF188510016
Bel-Art® Freezer Storage Box
no. of holes, 100, assorted colors polypropylene, pack of 5
Synonim(y):
Przechowywanie mikroprobówek, Stojak do przechowywania kriokonserwacji, indeksowany stojak na rurki, przechowywanie w kriowialach
About This Item
Polecane produkty
Materiały
assorted colors polypropylene
Właściwości
for tubes 0.5, 1.5, and 2.0 mL
no. of holes 100
opakowanie
pack of 5
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18851-0016
metody
cryopreservation: suitable
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Indeksowanie alfanumeryczne
- Półprzezroczysta pokrywa dla łatwego dostępu i podglądu; matowe panele mogą być używane do etykietowania (100-miejscowe pudełka mają pokrywę na zawiasach, 81-miejscowe pudełka mają podnoszoną pokrywę)
- Odporność na temperatury od -80°C do +121°C (od -112° do +249°F)
- Możliwość układania w stosy dzięki wbudowanym funkcjom "bez poślizgu
- Różne kolory z półprzezroczystymi pokrywami (naturalny, niebieski, zielony, pomarańczowy i fioletowy)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)