Kluczowe dokumenty
HS120391
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 36 x 15 mL tubes, white, pk of 10
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 36 x 15 mL tubes
opakowanie
pk of 10
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120391
metody
cryopreservation: suitable
dołek śr.
19.8 mm
kolor
white
Opis ogólny
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Informacje prawne
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)