HS120366
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 16 x 50 mL tubes, white, pk of 10
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 16 x 50 mL tubes
opakowanie
pk of 10
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120366
metody
cryopreservation: suitable
dołek śr.
31.6 mm
kolor
white
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Informacje prawne
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC