Key Documents
HS120379
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 144 x 0.5 mL tubes, white, pk of 10
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 144 x 0.5 mL tubes
opakowanie
pk of 10
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120379
metody
cryopreservation: suitable
dołek śr.
7.9 mm
kolor
white
Opis ogólny
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Informacje prawne
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC