Kluczowe dokumenty
HS120220
TrueNorth® Cardboard Microtube Freezer Boxes
pk of 10, Holds 169 x 0.2 mL tubes
Synonim(y):
przechowywanie w kriowialach, zamrażarka
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds 169 x 0.2 mL tubes
opakowanie
pk of 10
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120220
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szer. × wys.
5.2 × 5.2 × 1.1 in.
dołek śr.
9.5 mm
Opis ogólny
Niskoprofilowe pudełka są dostępne w dwóch rozmiarach, aby pomieścić standardowe mikroprobówki 0,5 i 0,2 ml oraz naczynia o podobnej wielkości. (należy używać probówek nadających się do sterylizacji w niskich temperaturach)
Cechy i korzyści
  • przegródki dołączone do pudełek
  • przechowywanie w mechanicznych zamrażarkach lub zamrażarkach parowych LN
  • pasują do większości standardowych regałów zamrażarek
Informacje prawne
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)