HS120383
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 81 x 0.5 mL tubes, white, pk of 10
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 81 x 0.5 mL tubes
opakowanie
pk of 10
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120383
metody
cryopreservation: suitable
dołek śr.
12 mm
kolor
white
Opis ogólny
Wielokrotnego użytku, ekonomiczne i odporne na wilgoć plastikowe pudełka do zamrażania.
Informacje prawne
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)